Documentos
L259195
1,7,7-TRIMETHYL-3-((1-NAPHTHYLAMINO)METHYLENE)BICYCLO(2.2.1)HEPTAN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
305.424
Número MDL:
Outras notas