Documentos
L256110
8-METHYL-4-OXO-3-(4-PROPYLPHENOXY)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H19F3O5
Número CAS:
Peso molecular:
420.389
Número MDL:
Outras notas