Documentos
L255068
5-CHLORO-N'-(5-CHLORO-2-METHOXYBENZOYL)-2-METHOXY-N'-METHYLBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H16Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
383.234
Número MDL:
Outras notas