Documentos
L252905
DIBENZYL 4-(3,4-DIMETHOXY-PH)-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H31NO6
Número CAS:
Peso molecular:
513.596
Número MDL:
Outras notas