Key Documents
L251372
1-(4-CHLOROPHENYL)-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H6ClF3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
290.631
Número MDL:
Outras notas