Documentos
L247189
2-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-3-{(Z)-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H26N4O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
470.617
Número MDL:
Outras notas