Documentos
L246271
3-[(Z)-(3-CYCLOHEXYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-(METHYLAMINO)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H20N4O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
400.525
Número MDL:
Outras notas