Documentos
L245194
2-[(2-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21FN2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
452.574
Número MDL:
Outras notas