Documentos
L242993
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H18ClN3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
479.946
Número MDL:
Outras notas