Documentos
L239119
4-(2-((2,3-DICHLOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H14Cl2FN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
474.279
Número MDL:
Outras notas