Documentos
L235482
4-(2-((CYCLOHEXYLAMINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H21Cl2N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
450.39
Número MDL:
Outras notas