Documentos
L234605
2-METHOXY-4-(2-(4-NITROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H16BrN3O6
Número CAS:
Peso molecular:
498.293
Número MDL:
Outras notas