Documentos
L229628
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H19ClN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
450.95
Número MDL:
Outras notas