Documentos
L226912
2-((2,6-DICHLOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H16Cl2N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
427.356
Número MDL:
Outras notas