Documentos
L224065
2-[(3-{[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL)SULFANYL]-N-(4-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H14Br2N4O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
598.36
Número MDL:
Outras notas