Documentos
L224014
2-{[3-({2-[4-(AMINOSULFONYL)ANILINO]-2-OXOETHYL}SULFANYL)-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL]SULFANYL}-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H18N6O6S5
Número CAS:
Peso molecular:
598.723
Número MDL:
Outras notas