Documentos
L215864
7-[(2E)-3-CHLORO-2-BUTENYL]-8-[(3-HYDROXYPROPYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H20ClN5O3
Número CAS:
Peso molecular:
341.8
Número MDL:
Outras notas