Documentos
L213705
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-8-[(3-METHOXYPROPYL)AMINO]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H27N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
417.469
Número MDL:
Outras notas