Documentos
L204617
1-ETHYLPYRIDINIUM 3-((2E)-2-{(2E)-2-ETHYL-3-[1-(3-SULFONATOPROPYL)NAPHTHO[1,2-D][1,3]THIAZOL-1-IUM-2-YL]-2-PROPENYLIDENE}NAPHTHO[1,2-D][1,3]THIAZOL-1(2H)-YL)-1-PROPANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C40H41N3O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
788.045
Número MDL:
Outras notas