Documentos
L203351
3-((2E)-2-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-BENZOTHIAZOL-3(2H)-YL)-1-PROPANESULFONIC ACID COMPOUND WITH N,N,N-TRIETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H31N3O4S4
Número CAS:
Peso molecular:
517.755
Número MDL:
Outras notas