Documentos
L199540
N-(2-CHLOROBENZYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H15ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
354.796
Número MDL:
Outras notas