Key Documents
L198382
N-(4-CHLOROPHENYL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H15ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
354.796
Número MDL:
Outras notas