Documentos
L190349
N-ALLYL-4-AMINO-3-(4-ETHOXY-PH)-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H17N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
335.45
Número MDL:
Outras notas