Documentos
L186880
METHYL 1-AMINO-5-ETHYL-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H18N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
290.387
Número MDL:
Outras notas