Documentos
L186872
1-AMINO-N(4-BR-PH)5-ET-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H20BrN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
430.37
Número MDL:
Outras notas