Documentos
L186422
ET 6-AMINO-2-(CL-METHYL)-5-CYANO-4-(2,6-DICHLOROPHENYL)-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H13Cl3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
387.653
Número MDL:
Outras notas