Documentos
L186414
ETHYL 6-AMINO-2-(CHLOROMETHYL)-5-CYANO-4-(2-FLUOROPHENYL)-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H14ClFN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.753
Número MDL:
Outras notas