Documentos
L185612
N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-1-(4-METHYLBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H21N5
Número CAS:
Peso molecular:
343.435
Número MDL:
Outras notas