Documentos
L184063
2-(2-CYANOETHYL)3-ME-1-(1-PYRROLIDINYL)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H19N5
Número CAS:
Peso molecular:
329.408
Número MDL:
Outras notas