Documentos
L179094
ETHYL 2-{[[(2E)-2-(5-CHLORO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H22ClN3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
463.944
Número MDL:
Outras notas