Documentos
L175692
N-(4-{[(2E)-2-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]CARBONYL}PHENYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H21N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
439.494
Número MDL:
Outras notas