Documentos
L175218
2-METHOXY-4-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C33H33N3O7S
Número CAS:
Peso molecular:
615.711
Número MDL:
Outras notas