Documentos
L152064
4-((3-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)CARBONYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H14ClFN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
324.742
Número MDL:
Outras notas