Documentos
L151831
4-BROMOBENZALDEHYDE (4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H11BrN4O
Número CAS:
Peso molecular:
307.152
Número MDL:
Outras notas