Documentos
L150355
N'-[(E)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H10ClN5O3
Número CAS:
Peso molecular:
307.698
Número MDL:
Outras notas