Documentos
L149144
2-(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)-N'-{(E)-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H10F3N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
341.252
Número MDL:
Outras notas