Documentos
L147141
N-(4-METHOXYPHENYL)-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]AZEPIN-2-YLSULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H20N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
332.427
Número MDL:
Outras notas