Documentos
L146587
N-(2-METHYLPHENYL)-2-((4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H19N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
401.491
Número MDL:
Outras notas