Documentos
L143782
ETHYL 6-BROMO-5-((3-NITROBENZYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H18BrNO6
Número CAS:
Peso molecular:
496.318
Número MDL:
Outras notas