Documentos
L142972
N-(3-(9H-CARBAZOL-9-YL)-2-HYDROXYPROPYL)-N-(4-CHLOROPHENYL)METHANESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H21ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
428.941
Número MDL:
Outras notas