Documentos
L140686
N-(4-IODOPHENYL)-2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H13IN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
424.263
Número MDL:
Outras notas