Documentos
L137820
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(3-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H14Cl2N4OS3
Número CAS:
Peso molecular:
469.436
Número MDL:
Outras notas