Documentos
L113050
ETHYL [1,3-DIMETHYL-8-(4-MORPHOLINYLMETHYL)-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H23N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
365.392
Número MDL:
Outras notas