Documentos
L112518
ETHYL 4-(5-METHYL-1,3-DIOXO-1,3,3A,4,7,7A-HEXAHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
313.356
Número MDL:
Outras notas