Documentos
L109800
4-(2-ISONICOTINOYLCARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H19N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
389.414
Número MDL:
Outras notas