Documentos
L105228
5-BROMO-2-ETHOXY-N'-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H17BrN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
393.24
Número MDL:
Outras notas