Documentos
L104795
4-((E)-{[4-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZOYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-4-OXOBUTANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C34H28Cl2N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
691.53
Número MDL:
Outras notas