Documentos Principais
L070030
Sigma-Aldrich
Fast Deprotection Cap A
configured for ABI
Selecione um tamanho
6 X 180 ML
R$ 1.348,00
R$ 1.348,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 X 180 ML
R$ 1.348,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
R$ 1.348,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
cor
clear
compatibilidade
configured for ABI
Nota de preparo
Tetrahydrofurane / TAC2O 100/5 (v/w)
Outras notas
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
6.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)