Documentos Principais
L060002-HH
Sigma-Aldrich
Oxidizer 0.02M
Sinônimo(s):
Oxidizer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
embalagem
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
concentração
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
cor
clear brownish, solution
Nota de preparo
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
<50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)