Documentos Principais
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
284.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)